3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 3175 SEK
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02585559
CAS nummer: 17184-19-9