Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32982-1G OR32982-5G
APOSOR32982-1GEA 2575 SEK
APOSOR32982-1G APOSOR32982-5G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173405
CAS nummer: 26893-17-4