2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 2875 SEK
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Kokpunkt: 125 °C/10mmHg
Densitet: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00086345
CAS nummer: 18113-04-7