6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3292-25G OR3292-5G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 925 SEK
APOSOR3292-25G APOSOR3292-5G APOSOR3292-100G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Smältpunkt: 115,5…117.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07778345
CAS nummer: 6775-78-6