1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32873-1G OR32873-5G
APOSOR32873-1GEA 3525 SEK
APOSOR32873-1G APOSOR32873-5G
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935998
CAS nummer: 6497-21-8