5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32869-1G OR32869-5G
APOSOR32869-1GEA 5225 SEK
APOSOR32869-1G APOSOR32869-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935949
CAS nummer: 1011-37-6