2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G OR32851-25G OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA 2125 SEK
APOSOR32851-1G APOSOR32851-25G APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 152842-93-8