1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 5225 SEK
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
Smältpunkt: 98,5…99…5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100219
CAS nummer: 34296-51-0