3-Bromo-2-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 720 SEK
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
Smältpunkt: 62…63 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07781220
CAS nummer: 405174-97-2