2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 2025 SEK
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
Smältpunkt: 104…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115419
CAS nummer: 149806-06-4