1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32702-1G OR32702-5G
APOSOR32702-1GEA 2325 SEK
APOSOR32702-1G APOSOR32702-5G
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smältpunkt: 29…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00468694
CAS nummer: 31992-43-5