Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32695-1G OR32695-5G
APOSOR32695-1GEA 790 SEK
APOSOR32695-1G APOSOR32695-5G
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formel: C7H5N3O
MW: 147,1300 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234707
CAS nummer: 24410-19-3