4-Bromo-2-furaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 1125 SEK
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehyde
4-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Smältpunkt: 54…58 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00671504
CAS nummer: 21921-76-6