1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32630-1G OR32630-25G OR32630-5G
APOSOR32630-1GEA 1475 SEK
APOSOR32630-1G APOSOR32630-25G APOSOR32630-5G
1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formel: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00127929
CAS nummer: 17452-09-4