2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32621-1G OR32621-25G OR32621-5G
APOSOR32621-1GEA 2075 SEK
APOSOR32621-1G APOSOR32621-25G APOSOR32621-5G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Formel: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172032
CAS nummer: 1200-15-3