2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32620-1G
OR32620-5G
APOSOR32620-1GEA
3950
SEK
APOSOR32620-1G
APOSOR32620-5G
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₂ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
60633-78-5 |