2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32591-25G OR32591-5G
APOSOR32591-25GEA 9250 SEK
APOSOR32591-25G APOSOR32591-5G
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
MW: 189,2300 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973719
CAS nummer: 1011-40-1