4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 3525 SEK
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₆H₇Cl₂N₃
MW: 192,05 g/mol
Smältpunkt: 56…57,5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01935962
CAS nummer: 5734-68-9