2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32525-1G
OR32525-25G
OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA
2125
SEK
APOSOR32525-1G
APOSOR32525-25G
APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036014 CAS nummer: 15386-80-8 |