5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 260 SEK
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₅H₂BrN₃
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02940446
CAS nummer: 38275-57-9