2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 260 SEK
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 55…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095065
CAS nummer: 23132-21-0