tert-Butyl-4-aminobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 295 SEK
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Smältpunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665790
CAS nummer: 18144-47-3