Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32362-1G OR32362-5G
APOSOR32362-1GEA 290 SEK
APOSOR32362-1G APOSOR32362-5G
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03778987
CAS nummer: 25016-17-5