7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32338-1G OR32338-5G
APOSOR32338-1GEA 2075 SEK
APOSOR32338-1G APOSOR32338-5G
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol 95%
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol
Formel: C₁₃H₁₁N₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001195
CAS nummer: 95980-02-2