2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3230-1G
OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA
360
SEK
APOSOR3230-1G
APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₄H₃N₃S Smältpunkt: 204…208 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08275724 CAS nummer: 51640-52-9 |