DL-Isoserine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 805 SEK
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
Smältpunkt: 235 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008138
CAS nummer: 565-71-9