3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322862-5G OR322862-25G
APOSOR322862-5GEA 1300 SEK
APOSOR322862-5G APOSOR322862-25G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₅N₃
MW: 83,0900 g/mol
Smältpunkt: 44…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233931
CAS nummer: 7170-01-6