7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Diamino-7-bromoquinazoline, DHFR-IN-3
OR322728-1G OR322728-250MG OR322728-5G
APOSOR322728-1GEA 1525 SEK
APOSOR322728-1G APOSOR322728-250MG APOSOR322728-5G
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Formel: C₈H₇BrN₄
MW: 239.0720 g/mol
Smältpunkt: 255…256 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08706214
CAS nummer: 137553-43-6