(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
OR322563-10G OR322563-1G OR322563-5G
APOSOR322563-10GEA 4825 SEK
APOSOR322563-10G APOSOR322563-1G APOSOR322563-5G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Smältpunkt: 94…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01073894
CAS nummer: 163439-82-5