1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR3225-25G OR3225-5G OR3225-1G
APOSOR3225-25GEA 8650 SEK
APOSOR3225-25G APOSOR3225-5G APOSOR3225-1G
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole 95+%
1-Hydroxy-6-methylsulphonylindole
Formel: C₉H₉NO₃S
MW: 211,24 g/mol
Smältpunkt: 174…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216482
CAS nummer: 170492-47-4