3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322467-1G OR322467-25G OR322467-5G
APOSOR322467-1GEA 960 SEK
APOSOR322467-1G APOSOR322467-25G APOSOR322467-5G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H3ClN2O2
MW: 158,5425 g/mol
Smältpunkt: 117…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318438
CAS nummer: 27398-39-6