3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 635 SEK
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Smältpunkt: 105…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041874
CAS nummer: 5274-70-4