2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32239-1G OR32239-5G
APOSOR32239-1GEA 2650 SEK
APOSOR32239-1G APOSOR32239-5G
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol 95%
2-[(6-chloropyridazin-3-yl)amino]ethanol
Formel: C₆H₈ClN₃O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 51947-89-8