4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR322327-25G
OR322327-5G
APOSOR322327-25GEA
2625
SEK
APOSOR322327-25G
APOSOR322327-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00056104 CAS nummer: 5551-11-1 |