2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 3400 SEK
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formel: C₁₉H₁₅OP
Smältpunkt: 112…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013367
CAS nummer: 50777-76-9