4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR322222-1G
OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA
1200
SEK
APOSOR322222-1G
APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formel:
C₉H₁₅NS Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00053136 CAS nummer: 53498-32-1 |