4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR322222-1G OR322222-5G
APOSOR322222-1GEA 1200 SEK
APOSOR322222-1G APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Formel: C₉H₁₅NS
MW: 169.28 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053136
CAS nummer: 53498-32-1