6-Methoxy-m-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322195-100G OR322195-25G
APOSOR322195-100GEA 10975 SEK
APOSOR322195-100G APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-cresol 98%
6-Methoxy-m-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kokpunkt: 115…117 °C
Smältpunkt: 35…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040901
CAS nummer: 1195-09-1