1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 685 SEK
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Formel: CHBr₂NO
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 74213-24-4