4-Chloro-2,6-xylenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 190 SEK
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylenol 98%
4-Chloro-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Smältpunkt: 81…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020138
CAS nummer: 1123-63-3