5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR322175-1G OR322175-100MG OR322175-250MG OR322175-2.5G
APOSOR322175-1GEA 1875 SEK
APOSOR322175-1G APOSOR322175-100MG APOSOR322175-250MG APOSOR322175-2.5G
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₄H₇N₃S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 17467-41-3