4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 260 SEK
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427011
CAS nummer: 16473-35-1
UN: 1759
ADR: 8,II