1,3-Dichloroisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322166-1G OR322166-25G OR322166-5G
APOSOR322166-1GEA 175 SEK
APOSOR322166-1G APOSOR322166-25G APOSOR322166-5G
1,3-Dichloroisoquinoline
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Smältpunkt: 121…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034750
CAS nummer: 7742-73-6