N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR322162-25G OR322162-5G
APOSOR322162-25GEA 1425 SEK
APOSOR322162-25G APOSOR322162-5G
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Kokpunkt: 90…93 °C/15mmHg
Smältpunkt: 55…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015013
CAS nummer: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN: 3261
ADR: 8,II