1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR322146-1G OR322146-5G
APOSOR322146-1GEA 1550 SEK
APOSOR322146-1G APOSOR322146-5G
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 97%
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO
Smältpunkt: 217…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 19968-85-5