tert-Butyl carbazate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
OR322134-25G OR322134-100G
APOSOR322134-25GEA 175 SEK
APOSOR322134-25G APOSOR322134-100G
tert-Butyl carbazate
tert-Butyl carbazate
Formel: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Kokpunkt: 63…65 °C
Smältpunkt: 39…42 °C
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007593
CAS nummer: 870-46-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III