(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 0 SEK
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formel: C₅H₈O₄
Kokpunkt: 142 °C/20mmHg
Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191370
CAS nummer: 6034-46-4