4-Nitrofenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 295 SEK
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrofenol 98%
4-Nitrofenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kokpunkt: 279 °C
Smältpunkt: 114 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007331
CAS nummer: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III