Dietyloxalat 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 4050 SEK
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Dietyloxalat 99%
Dietyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kokpunkt: 185 °C
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009119
CAS nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1