2-Isopropylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR322047-50G OR322047-250G OR322047-1KG
APOSOR322047-50GEA 1250 SEK
APOSOR322047-50G APOSOR322047-250G APOSOR322047-1KG
2-Isopropylphenol
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 212…213 °C
Smältpunkt: 42705 °C
Densitet: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002224
CAS nummer: 88-69-7
UN: 3145
ADR: 8,II